α,α,α,4-Tetrafluortoluol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 4-Fluorbenzotrifluorid, 1-Fluor-4-(trifluormethyl)benzol

002238-25G 002238-100G 002238-500G
FLUO002238-25GEA 34.1 EUR
FLUO002238-25G FLUO002238-100G FLUO002238-500G
α,α,α,4-Tetrafluortoluol
α,α,α,4-Tetrafluortoluol
Formel: C₇H₄F₄
Molecular Weight: 164.1 g/mol
Siedepunkt: 102
Dichte: 1.293 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000399
CAS-Nummer: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR