4-Fluortoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluoro-4-methylbenzene
119670100 119671000 119672500
ACRO119670100EA 18.1 EUR
ACRO119670100 ACRO119671000 ACRO119672500
4-Fluortoluol 97%
4-Fluortoluol
Formel: C₇H₇F
Molecular Weight: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 116
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000358
CAS-Nummer: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4674 to 1.4694 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +9.5° to +11.5° (20°C, 589 nm)