4-Fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Fluoro-4-methylbenzene
001443-250G 001443-1KG
FLUO001443-250GEA 0 EUR
FLUO001443-250G FLUO001443-1KG
4-Fluortoluol
4-Fluortoluol
Formel: C₇H₇F
Molecular Weight: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 116
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000358
CAS-Nummer: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207