2,3,4,5,6-Pentafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
006822-10G
006822-25G
FLUO006822-10GEA
0
EUR
FLUO006822-10G
FLUO006822-25G
2,3,4,5,6-Pentafluortoluol
2,3,4,5,6-Pentafluortoluol
Formel:
C₇H₃F₅ Molecular Weight: 182,09 g/mol Siedepunkt: 116…117 °C (1013 hPa) Dichte: 1,439 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000298 CAS-Nummer: 771-56-2 EINECS: 212-233-7 UN: 1993 ADR: 3,III |