Perfluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluortoluol, Pentafluor(trifluormethyl)benzol, Octafluortoluol, α,α,α,2,3,4,5,6-Oktafluortoluol, Perfluorotoluol
A11453.06 A11453.14
A11453.06EA 36.2 EUR
A11453.06 A11453.14
Perfluortoluol ≥98%
Perfluortoluol
Purity: 98+% CAS No.: 434-64-0 Molecular Formula: C7F8 Formula Weight: 236.06 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.3680 Melting Point: -66° Boiling Point: 103-105° Beilstein Reference: 2057072 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00000375
Formel: C₇F₈
Molecular Weight: 236.06 g/mol
Siedepunkt: 103…105 °C
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 1.668
Flammpunkt: 20 °C (68 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000375
CAS-Nummer: 434-64-0
EINECS: 207-104-7
UN: 1992
ADR: 3 II