Perfluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluortoluol, Pentafluor(trifluormethyl)benzol, Octafluortoluol, α,α,α,2,3,4,5,6-Oktafluortoluol, Perfluorotoluol
003271-25G 003271-100G
FLUO003271-25GEA 60.9 EUR
FLUO003271-25G FLUO003271-100G
Perfluortoluol
Perfluortoluol
Formel: C₇F₈
Molecular Weight: 236.06 g/mol
Siedepunkt: 104
Schmelzpunkt: –65.6 °C
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000375
CAS-Nummer: 434-64-0
EINECS: 207-104-7
UN: 1992
ADR: 3 II