(4-Fluorphenyl)aceton ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluorphenyl)-2-propanon
L11720.03
L11720.06
L11720.03EA
30.4
EUR
L11720.03
L11720.06
(4-Fluorphenyl)aceton ≥99%
(4-Fluorphenyl)aceton
Purity: 99%
CAS No.: 459-03-0
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4958
Boiling Point: 106-107°/18mm
Beilstein Reference: 1936697
MDL No.: MFCD00000362
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152,17 g/mol Siedepunkt: 106…107 °C (18 mmHg) Dichte: 1,11 Flammpunkt: 91 °C (195 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000362 CAS-Nummer: 459-03-0 EINECS: 207-284-7 |