α,α,α-Trifluor-2-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
001194.25G
001194.100G
FLUO001194.25GEA
47.6
EUR
FLUO001194.25G
FLUO001194.100G
α,α,α-Trifluor-2-iodtoluol
α,α,α-Trifluor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₄F₃I Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Dichte: 1,896 g/cm³ (26 °C) |
MDL:
MFCD00001041 CAS-Nummer: 444-29-1 EINECS: 207-147-1 |