α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iod-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Iodbenzotrifluorid, α,α,α-Trifluor-m-iodtoluol
A11843.09
A11843.18
A11843.30
A11843.09EA
31.6
EUR
A11843.09
A11843.18
A11843.30
α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol ≥98%
α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 401-81-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5185
Melting Point: -8°
Boiling Point: 81-82°/24mm
Beilstein Reference: 2088596
MDL No.: MFCD00001049
Formel:
C₇H₄F₃I Siedepunkt: 81…82 °C (24 mmHg) Schmelzpunkt: –8 °C Dichte: 1,882 Flammpunkt: 70 °C (158 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001049 CAS-Nummer: 401-81-0 EINECS: 206-934-7 UN: 3265 ADR: 8,II |