α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Iod-4-(trifluormethyl)benzol, α,α,α-Trifluor-p-iodtoluol, 4-Iodbenzotrifluorid

A12189.03 A12189.06 A12189.14
A12189.03EA 32.4 EUR
A12189.03 A12189.06 A12189.14
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol ≥98%
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol

Purity: 98% CAS No.: 455-13-0 Molecular Formula: C7H4F3I Formula Weight: 272.01 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5180 Melting Point: -8° Boiling Point: 68-70°/15mm Beilstein Reference: 1944013 MDL No.: MFCD00039398

Formel: C₇H₄F₃I
Molecular Weight: 272,01 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,851
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039398
CAS-Nummer: 455-13-0
EINECS: 207-234-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR