α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
TL00447.1 TL00447EA TL00447EE
MAYBTL00447.1EA 0 EUR
MAYBTL00447.1 MAYBTL00447EA MAYBTL00447EE
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol
Formel: C₇H₄F₃I
Siedepunkt: 183…185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,851 g/cm³ (26 °C)
MDL: MFCD00039398
CAS-Nummer: 455-13-0
EINECS: 207-234-4