α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Iod-4-(trifluormethyl)benzol, α,α,α-Trifluor-p-iodtoluol, 4-Iodbenzotrifluorid
CFF651.5 CFF651.25 001196.25G 001196-100G
CHMPCFF651.5EA 268 EUR
CHMPCFF651.5 CHMPCFF651.25 FLUO001196.25G FLUO001196-100G
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol
Formel: C₇H₄F₃I
Molecular Weight: 272,01 g/mol
Siedepunkt: 183…185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,851 g/cm³ (26 °C)
MDL: MFCD00039398
CAS-Nummer: 455-13-0
EINECS: 207-234-4