2-Fluor-6-nitrotoluol
Lieferant: CHEMPUR
CFF1142. FL9561.POR 009561-1G 009561-100G 009561-25G
CHMPCFF1142.EA 0 EUR
CHMPCFF1142. CHMPFL9561.POR FLUO009561-1G FLUO009561-100G FLUO009561-25G
2-Fluor-6-nitrotoluol
2-Fluor-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,2766 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007197
CAS-Nummer: 769-10-8
EINECS: 212-203-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III