2-Fluor-5-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
002351-25G 002351-100G 002351-250G
FLUO002351-25GEA 30.8 EUR
FLUO002351-25G FLUO002351-100G FLUO002351-250G
2-Fluor-5-nitrotoluol
2-Fluor-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40 °C
MDL: MFCD00007284
CAS-Nummer: 455-88-9
EINECS: 207-251-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III