2-Fluor-4-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
001186-25G 001186-100G 001186-500G
FLUO001186-25GEA 34.1 EUR
FLUO001186-25G FLUO001186-100G FLUO001186-500G
2-Fluor-4-nitrotoluol
2-Fluor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007199
CAS-Nummer: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III