4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride

005225-100G 005225-500G
FLUO005225-100GEA 67.1 EUR
FLUO005225-100G FLUO005225-500G
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molecular Weight: 209.1 g/mol
Siedepunkt: 92
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007059
CAS-Nummer: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR