Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/1,8 ml, Micrewtube®
Lieferant: Simport Scientific
T339-5 T339-2 T339-2S T339-2SPR T339-4 T339-4SPR T339-5S T339-5SPR T339-6 T339-6S T339-6SPR T339-7 T339-7S T339-7SPR T339-4S
SIMPT339-5EA 248 EUR
SIMPT339-5 SIMPT339-2 SIMPT339-2S SIMPT339-2SPR SIMPT339-4 SIMPT339-4SPR SIMPT339-5S SIMPT339-5SPR SIMPT339-6 SIMPT339-6S SIMPT339-6SPR SIMPT339-7 SIMPT339-7S SIMPT339-7SPR SIMPT339-4S
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/1,8 ml, Micrewtube®
Röhrchen Reaktionsgefäße
Röhrchen aus PP hergestellt, durchscheinend, Kappen aus PE.
  • Als glatte oder graduierte Ausführung erhältlich
  • Max. RZB: Röhrchen ohne Stehrand sind bis 20000×g zentrifugierbar.
  • Temperaturbereich: –196 bis 110 °C
  • Flache Schraubverschlüsse mit Lippendichtung