3-Fluor-4-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
002352-5G 002352-25G 002352-100G
FLUO002352-5GEA 0 EUR
FLUO002352-5G FLUO002352-25G FLUO002352-100G
3-Fluor-4-nitrotoluol
3-Fluor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007053
CAS-Nummer: 446-34-4
EINECS: 207-166-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III