4-Fluor-2-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
005198-25G 005198-100G
FLUO005198-25GEA 31.1 EUR
FLUO005198-25G FLUO005198-100G
4-Fluor-2-nitrotoluol
4-Fluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27 °C
Dichte: 1,2911 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00007200
CAS-Nummer: 446-10-6
EINECS: 207-161-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III