2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid, 1-Fluor-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzol
A18130.06 A18130.14
A18130.06EA 35 EUR
A18130.06 A18130.14
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid ≥98%
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Purity: 98% CAS No.: 400-74-8 Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.10 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 105-110°/25mm Beilstein Reference: 1881423 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00024576
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molecular Weight: 209,1 g/mol
Siedepunkt: 105…110 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1,522
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024576
CAS-Nummer: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III