α,α,α-Trifluor-3-nitrotoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Nitro-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Nitrobenzotrifluorid
L05948.14 L05948.22
L05948.14EA 36.1 EUR
L05948.14 L05948.22
α,α,α-Trifluor-3-nitrotoluol ≥97%
α,α,α-Trifluor-3-nitrotoluol
Purity: 97% CAS No.: 98-46-4 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4720 Odour: Characteristic Melting Point: -5° Boiling Point: 201-205° Beilstein Reference: 2051362 UN No.: 2306 MDL No.: MFCD00007260
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191,11 g/mol
Siedepunkt: 201…205 °C
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1,435
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007260
CAS-Nummer: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN: 2306
ADR: 6.1,II