4-Nitro-α,α,α-trifluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Nitro-4-(trifluormethyl)benzol, 4-Nitrobenzotrifluorid
L15766.03 L15766.06
L15766.03EA 28.3 EUR
L15766.03 L15766.06
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluol ≥98%
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluol
Purity: 98% CAS No.: 402-54-0 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 81-83°/10mm UN No.: 3431 MDL No.: MFCD00007358
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191,11 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007358
CAS-Nummer: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN: 3431
ADR: 6.1,II