α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1,3-Dinitro-5-(trifluormethyl)benzol
004963-25G 004963-100G 004963-500G
FLUO004963-25GEA 43.7 EUR
FLUO004963-25G FLUO004963-100G FLUO004963-500G
α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluol
α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluol
Formel: C₇H₃F₃N₂O₄
Molecular Weight: 236.11 g/mol
Siedepunkt: 127…129 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: 50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007233
CAS-Nummer: 401-99-0
EINECS: 206-935-2