Schraubgewinderöhrchen, montierbar, DIN-Gewinde, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT248390107EA 107.5 EUR
SCOT248390107 SCOT248350103 SCOT248380209 SCOT248360207 SCOT248370105
Schraubgewinderöhrchen, montierbar, DIN-Gewinde, DURAN®
Adapter Adapter, Gewinderohre
Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Schraubgewinde GL. Wird von Glasbläsern in der Herstellung von Laborglaswaren verwendet.
DIN 12216