4-Fluor-3-methylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
006276-5G 006276-25G
FLUO006276-5GEA 75.3 EUR
FLUO006276-5G FLUO006276-25G
4-Fluor-3-methylanisol
4-Fluor-3-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140,16 g/mol
Siedepunkt: 23 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042293
CAS-Nummer: 2338-54-7