3-(Trifluormethyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
007579-25G 007579-100G
FLUO007579-25GEA 63.9 EUR
FLUO007579-25G FLUO007579-100G
3-(Trifluormethyl)anisol
3-(Trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 159,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,2426 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000385
CAS-Nummer: 454-90-0
EINECS: 207-229-7
UN: 1993
ADR: 3,III