4-Fluor-2-methylphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 5-Fluoro-2-hydroxytoluene, 1-Fluoro-4-hydroxy-3-methylbenzene
006283-5G 006283-25G
FLUO006283-5GEA 0 EUR
FLUO006283-5G FLUO006283-25G
4-Fluor-2-methylphenol
4-Fluor-2-methylphenol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126,13 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C (31 mmHg)
Schmelzpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00075088
CAS-Nummer: 452-72-2
UN: 3261
ADR: 8,III