2-Iodtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iodo-2-methylbenzene
B22697.14
B22697.22
B22697.36
B22697.14EA
39.3
EUR
B22697.14
B22697.22
B22697.36
2-Iodtoluol ≥98%
2-Iodtoluol
Purity: 98%
CAS No.: 615-37-2
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6090
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1634294
MDL No.: MFCD00001042
Formel:
C₇H₇I Molecular Weight: 218.04 g/mol Siedepunkt: 210…212 °C Dichte: 1.713 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001042 CAS-Nummer: 615-37-2 EINECS: 210-422-9 |