3-Iodtoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iodo-3-methylbenzene
A10999.18
A10999.22
A10999.30
A10999.18EA
68.9
EUR
A10999.18
A10999.22
A10999.30
3-Iodtoluol ≥99%
3-Iodtoluol
Purity: 99%
CAS No.: 625-95-6
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.6040
Melting Point: -27°
Boiling Point: 80-82°/10mm
Beilstein Reference: 1903634
MDL No.: MFCD00001050
Formel:
C₇H₇I Molecular Weight: 218.04 g/mol Siedepunkt: 80…82 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: –27 °C Dichte: 1.698 Flammpunkt: 82 °C (179 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001050 CAS-Nummer: 625-95-6 EINECS: 210-918-5 |