4-Iodtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-4-methylbenzene
A15631.14 A15631.22 A15631.36
A15631.14EA 33.9 EUR
A15631.14 A15631.22 A15631.36
4-Iodtoluol ≥98%
4-Iodtoluol
Purity: 98% CAS No.: 624-31-7 Molecular Formula: C7H7I Formula Weight: 218.04 Flash Point: 90°(194°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1903637 MDL No.: MFCD00001059
Formel: C₇H₇I
Molecular Weight: 218.04 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 1.678
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001059
CAS-Nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7