4-Iodtoluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

001201.100G 001201-50G
FLUO001201.100GEA 95.1 EUR
FLUO001201.100G FLUO001201-50G
4-Iodtoluol
4-Iodtoluol
Formel: C₇H₇I
Siedepunkt: 211,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001059
CAS-Nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR