Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/1,8 ml, manipulationssicher, Micrewtube®
Lieferant: Simport Scientific
T341-2TPRTP T341-2TTP T341-4TPRTP T341-4TTP T341-5TPRTP T341-5TTP T341-6TPRTP T341-6TTP T341-7TPRTP T341-7TTP
SIMPT341-2TPRTPEA 209 EUR
SIMPT341-2TPRTP SIMPT341-2TTP SIMPT341-4TPRTP SIMPT341-4TTP SIMPT341-5TPRTP SIMPT341-5TTP SIMPT341-6TPRTP SIMPT341-6TTP SIMPT341-7TPRTP SIMPT341-7TTP
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/1,8 ml, manipulationssicher, Micrewtube®
Röhrchen Reaktionsgefäße
Röhrchen aus PP hergestellt, durchscheinend, glatt.
  • Bei extremen Temperaturen von −196 bis +121 °C einsetzbar
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. RZB: Röhrchen ohne Stehrand sind bis 20000×g zentrifugierbar.
Diese Röhrchen sind speziell zur Verwendung mit manipulationssicheren Kappen konzipiert.
Ø×H: 11×44 mm.