Messbecher, mit Henkel
Lieferant: BURKLE
7104-3000 7104-5000 7104-0500 7104-1000 7104-2000 7104-0250 7102-0100 7102-0500 7102-1000 7102-2000 7102-5000 7102-0250
BURK7104-3000EA 18.1 EUR
BURK7104-3000 BURK7104-5000 BURK7104-0500 BURK7104-1000 BURK7104-2000 BURK7104-0250 BURK7102-0100 BURK7102-0500 BURK7102-1000 BURK7102-2000 BURK7102-5000 BURK7102-0250
Messbecher, mit Henkel
Becher
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Ergonomischer Griff für sicheres Handling
  • Funktionaler Ausguss zur Minimierung von Verschüttungen
  • Reinigung bei bis zu +60 °C wird empfohlen um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, zum Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit erhabener Skala ausgewählt werden
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl weiterer Verwendungen.