2-Isopropylanilin
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
SB00315.250 SB00315.1
CHMPSB00315.250EA 0 EUR
CHMPSB00315.250 MAYBSB00315.1
2-Isopropylanilin
2-Isopropylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135.21 g/mol
MDL: MFCD00007720
CAS-Nummer: 643-28-7
EINECS: 211-397-7