2-Ethylanilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
118050010 118050050 118052500
ACRO118050010EA 141 EUR
ACRO118050010 ACRO118050050 ACRO118052500
2-Ethylanilin 98%
2-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007751
CAS-Nummer: 578-54-1
EINECS: 209-424-2
UN: 2273
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
KMnO4-reducing substance Passes test