Stopfen, Universalsverschlüsse, FitsAll™
Lieferant: Simport
FitsAll™
SIMPT403LEA 47.3 EUR
SIMPT403L SIMPT403N SIMPT403GY SIMPT403R SIMPT403B SIMPT403G SIMPT403Y SIMPT403BK
Stopfen, Universalsverschlüsse, FitsAll™
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Ihre Bauart ermöglicht ein einfaches Anbringen und Abnehmen. Der Verschluss kann unkompliziert und schnell entfernt werden. Die FitsAll™ Verschlüsse sind ideal zum Wiederverschließen gängiger evakuierter Blutröhrchen aus Glas mit einem Außendurchmesser von 12 und 16 mm. Die flexiblen FitsAll™ Verschlüsse schützen vor den Aerosolen hoch infektiöser Mikroorganismen. Sie verhindern eine Kreuzkontamination der Proben und schützen im Labor vor Infektionen und Verschüttungen. Die FitsAll™ Verschlüsse sind Präzisionsfertigungen aus Polyethylen niedriger Dichte
und sitzen fest auf den Röhrchen. Nicht autoklavierbar.
  • PE
  • Sehr robust, auch bei äußerst anspruchsvollen Verfahren (z. B. Zentrifugation)
  • Erhältlich in 8 Farben für eine einfache Probenidentifikation