2-Propylanilin
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
JFD03597.250 JFD03597.1
CHMPJFD03597.250EA 0 EUR
CHMPJFD03597.250 MAYBJFD03597.1
2-Propylanilin
2-Propylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 222…224 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009803
CAS-Nummer: 1821-39-2
EINECS: 217-346-5