3-tert-Butylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
m-tert-Butylanilin
017189-1G
017189-25G
017189-5G
FLUO017189-1GEA
34.1
EUR
FLUO017189-1G
FLUO017189-25G
FLUO017189-5G
3-tert-Butylanilin
3-tert-Butylanilin
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149.24 g/mol |
MDL:
MFCD00125078 CAS-Nummer: 5369-19-7 EINECS: 226-361-6 |