Muffen mit Haken
Lieferant: BOCHEM
5304 5364
BOCH5304EA 29.4 EUR
BOCH5304 BOCH5364
Muffen mit Haken
Klemmen Stativmuffen
Bossheads with hook, either made of stainless steel or nickel plated steel.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°