3-Ethylanilin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

174550100 174550500 174552500
ACRO174550100EA 48.7 EUR
ACRO174550100 ACRO174550500 ACRO174552500
3-Ethylanilin 98%
3-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007818
CAS-Nummer: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR