4-tert-Butylanilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
198250050 198250250
ACRO198250050EA 59.2 EUR
ACRO198250050 ACRO198250250
4-tert-Butylanilin 99%
4-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Siedepunkt: 230 °C
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 0,93 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007899
CAS-Nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %