4-tert-Butylanilin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-4-tert-butylbenzol
A10925.06 A10925.14 A10925.22
A10925.06EA 59.3 EUR
A10925.06 A10925.14 A10925.22
4-tert-Butylanilin ≥99%
4-tert-Butylanilin
Purity: 99% CAS No.: 769-92-6 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.23 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5380 Melting Point: 15-16° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 2205786 MDL No.: MFCD00007899
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 0,941
Flammpunkt: 101 °C (213 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007899
CAS-Nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8,III