4-tert-Butylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Amino-4-tert-butylbenzol
CFF857. 008862-5G 008862-25G 008862-100G 008862-500G
CHMPCFF857.EA 0 EUR
CHMPCFF857. FLUO008862-5G FLUO008862-25G FLUO008862-100G FLUO008862-500G
4-tert-Butylanilin
4-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149.24 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: 15
Dichte: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007899
CAS-Nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8 III