4-Isopropylanilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cumidin
174530500
174530100
ACRO174530500EA
55.6
EUR
ACRO174530500
ACRO174530100
4-Isopropylanilin 99%
4-Isopropylanilin
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135.21 g/mol Siedepunkt: 226 Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 0.989 g/cm³ Flammpunkt: 92 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007900 CAS-Nummer: 99-88-7 EINECS: 202-797-2 UN: 2735 ADR: 8 II Merck Index: 13,02647 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light brown to red-brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |