4-Isopropylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Cumidin
SB00317.1 SB00317EA SB00317EE
MAYBSB00317.1EA 0 EUR
MAYBSB00317.1 MAYBSB00317EA MAYBSB00317EE
4-Isopropylanilin
4-Isopropylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 226
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0.9526 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007900
CAS-Nummer: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 1760
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02647