4-Ethylanilin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
118060050
118061000
118065000
ACRO118060050EA
34.8
EUR
ACRO118060050
ACRO118061000
ACRO118065000
4-Ethylanilin 99+%
4-Ethylanilin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 216 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 0,97 g/cm³ Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007921 CAS-Nummer: 589-16-2 EINECS: 209-637-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5532 to 1.5552 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Ammonium (NH4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.003 % |
Insoluble matter | ≤0.015 % |