2-Nitrotoluol 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

129030010 129030025
ACRO129030010EA 66.6 EUR
ACRO129030010 ACRO129030025
2-Nitrotoluol 99+%
2-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 1,16 g/cm³
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007157
CAS-Nummer: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR