2-Nitrotoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A13446.0E A13446.22 A13446.36
A13446.0EEA 66.3 EUR
A13446.0E A13446.22 A13446.36
2-Nitrotoluol ≥99%
2-Nitrotoluol
Purity: 99+% CAS No.: 88-72-2 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5450 Melting Point: -4° Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 1907580 Merck Reference: 14,6650 UN No.: 1664 MDL No.: MFCD00007157
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 224…226 °C
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,166
Flammpunkt: 106 °C (222 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007157
CAS-Nummer: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,6650