2-Nitrotoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06806.0100 8.06806.1000
8.06806.0100EA 28.8 EUR
8.06806.0100 8.06806.1000
2-Nitrotoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 221,7
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1.163 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 106
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007157
CAS-Nummer: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06748

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.65 g/l (20 °C) (experimental)
Melting Point -4 - -3 °C
Molar Mass 137.13 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Refractive Index 1.545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.47 - 8.8 %(V)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (H2O)
Ignition Point 420 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR