3-Nitrotoluol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: m-Nitrotoluol

129040050 129045000
ACRO129040050EA 19.8 EUR
ACRO129040050 ACRO129045000
3-Nitrotoluol 99%
3-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 230…231 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 1,15 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007265
CAS-Nummer: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR